P2482
Monoclonal Anti-Protein Kinase Bα antibody produced in mouse
clone PKB-175, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Akt1, Anti-PKBα
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PKB-175, monoclonal
peso molecular
antigen 56 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, human, bovine, rat, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human MCF-7 cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
mouse ... Akt1(11651)
rat ... Akt1(24185)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blot
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade