P0981
Anti-Potassium Channel TASK-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KCNK3(3777)
mouse ... Kcnk3(16527)
rat ... Kcnk3(29553)
Categorias relacionadas
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade