Documentos Principais
OH83033972
Ohaus® Conductivity Electrode
STCON3
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 83033972
faixa de medição de condutividade
2-2000 μS/cm
faixa de medição de temperatura
0-50 °C
Descrição geral
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Aplicação
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Características e benefícios
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)