OH30219000
Ohaus® Explorer® Semi-Micro Balance
Model EX225D, weighing capacity 120-220 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30219000
capacidade de pesagem faixa de medição
120-220 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg
diâmetro do tacho de pesagem
8 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)