OH30206084
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX2201/E, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30206084
capacidade de pesagem faixa de medição
2200 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × L
19.5 cm × 17.5 cm