OH30122620
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX8201/E, weighing capacity 8200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30122620
capacidade de pesagem faixa de medição
8200 g, resolution: 0.1 g
Tacho de pesagem: L × C
19.5 cm × 17.5 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)