OH30122618
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX5202, weighing capacity 5200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30122618
capacidade de pesagem faixa de medição
5200 g, resolution: 0.01 g
Tacho de pesagem: L × C
19.5 cm × 17.5 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30122618-1EA | 4065266743487 |