OH30031656
Ohaus® Dissolved Oxygen Meter
Model ST300D-B
About This Item
Código UNSPSC:
41115611
Produtos recomendados
Materiais
epoxy shaft
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30031656
dissolved oxygen measuring range
0.0-199.9%
faixa de medição de temperatura
0-50 °C
energia da bateria
4 AAA, 250 hr life
Descrição geral
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Aplicação
Dissolved oxygen (DO) measurement
Field and lab Dissolved Oxygen measurement
Características e benefícios
30 measurement memory
99 measurement memory, last calibration data recall, auto barometric pressure measurement, auto temperature compensation with manual salinity compensation
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)