Documentos Principais
O6001
Sigma-Aldrich
Octyl-Sepharose CL-4B
Sinônimo(s):
Octyl–Agarose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Extensão da rotulagem
~40 μmol per mL
Nível de qualidade
Matriz
agarose, 4% cross-linked
ativação da matriz
epichlorohydrin
ligação da matriz
ether
espaçador de matriz
3 atoms
tamanho de partícula
45-165 μm
capacidade
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O6001-200ML′s updated product number is GE17-0790-01
Aplicação
Octyl Sepharose is used in hydrophobic interaction media, resins and separation media. Octyl Sepharose has been used to determine the population of Acinetobacter species in sewage treatment plants.
forma física
Suspension in 24% ethanol
Informações legais
Sepharose is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)