Documentos Principais
O0250
Sigma-Aldrich
(±)-Octopamine hydrochloride
≥95%, solid
Sinônimo(s):
α-(Aminomethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-amino­ethanol hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
189.64
Beilstein:
3915414
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
cor
white to off-white
pf
~170 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
chave InChI
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Octopamine is a biogenic amine, which functions as a neurotransmitter, neuromodulator and neurohormone. It is used to regulate various behaviors, such as learning, memory and aggression. Octopamine is present in mammalian tissues, human urine and invertebrates.
Aplicação
(±)-Octopamine hydrochloride has been used:
  • for neurotransmitter assays
  • to rupture the encased oocyte into the oviduct
  • to specifically induce dramatic assembly of reflectin
  • to identify central octopamine receptor-expressing neurons (OARNs) involved in aggression in Drosophila
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-adrenoceptor agonist; invertebrate neurotransmitter.
Atenção
hygroscopic - handle under Argon
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)