N4787
Nek2, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Never In Mitosis Gene A-Related Kinase 2, Nima-Related Kinase 2
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
peso molecular
protein apparent mol wt ~80 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NEK2(4751)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1