N4662
Nek6, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Gene A-Related Kinase 6, NIMA-Related Kinase 6, Never in Mitosis
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
peso molecular
protein apparent mol wt ~58 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NEK6(10783)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)