N4396
Nalbuphine hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, μ and κ opioid receptors agonist
Sinônimo(s):
17-(Cyclobutylmethyl)-4,5-epoxymorphinan-3,6,14-triol hydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nalbuphine hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
originador
Abbott
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC[C@@H]2O)CC6CCC6
InChI
1S/C21H27NO4.ClH.H2O/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H;1H2/t15-,16+,19-,20-,21+;;/m0../s1
chave InChI
IUGXDRGXUYNFHK-XSFMULHUSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?