Documentos Principais
N3534
Sigma-Aldrich
Anti-Neurabin I antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9A
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 123 kDa
contém
0.05% sodium azide
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Neurabin I is expressed in the central nervous system of rats.
Imunogênio
recombinant coiled-coil domain of rat neurabin I.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurabin I has a role in the assembly of F-actin. It has been shown to be associated with stimulation of hepatocarcinogenesis in rats.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anna Kakehashi et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 119(1), 61-72 (2010-10-12)
In the present study, protein lysates from microdissected glutathione S-transferase placental-form-positive (GST-P(+)) foci and hepatocellular carcinomas from livers of rats treated with N-diethylnitrosamine followed by phenobarbital at doses of 0 and 500 ppm in the diet for 10 and 33
D J Stephens et al.
The Journal of biological chemistry, 274(42), 30080-30086 (1999-10-09)
TGN38 is a type I integral membrane protein that constitutively cycles between the trans-Golgi network (TGN) and plasma membrane. The cytosolic domain of TGN38 interacts with AP2 clathrin adaptor complexes via the tyrosine-containing motif (-SDYQRL-) to direct internalization from the