Documentos Principais
MTCV5809W
MTC Bio Cap Inserts for Cryogenic Vials
white
Sinônimo(s):
cryo storage identification, cryo vial marker, tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.11
Materiais
polypropylene
white
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio V5809-W
Descrição geral
Cap inserts for cryogenic vials, white, 500/pk
Easily color-code your cryogenic vials for quick visual identification in the lab, for use at temperatures as low as -196°C.
Características e benefícios
  • For temperatures as low as -196°C
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)