MTCV2250
MTC™ Bio Screw-cap Specimen Vial
polystyrene, capacity 7 mL
Sinônimo(s):
centrifuge tube clips, laboratory rack, plastic sample tube, sample storage tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
polystyrene
screw cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduation: no
embalagem
pack of 700 ea (with attached screw cap)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio V2250
capacidade
7 mL
diâmetro × C
17 mm × 50 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- CE marked
- non-cytotoxic
- leak-proof cap
- bulk packaging
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)