MTCP81005S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinônimo(s):
reagent dish, reagent holder
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P8100-5S
capacidade
100 mL
Descrição geral
Reservoir, 100ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Características e benefícios
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)