Documentos Principais
MTCP8025LID
MTC Bio Reservoir Lid
capacity 25 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinônimo(s):
pipetting tray
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.12
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P8025-LID
capacidade
25 mL
Descrição geral
Don’t leave valuable reagents in open reservoirs vulnerable to debris or airborne contaminants. Protective Lids inhibit evaporation and keep your solutions/reagents safe from dust or contamination.
Lids for 25mL solution reservoirs, sterile, 5 per bag
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)