MTCP80101S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 10 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P8010-1S
capacidade
10 mL
Descrição geral
Reservoir, 10ml sterile, Individually wrapped, 100/cs
Características e benefícios
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP80101S | 4065270485588 |
MTCP80101S-100EA | 4065271096806 |