MTCP5212300U
MTC™ Bio ProPette™ LE 12-Channel Adjustable Pipettor
capacity 30-300 μL
Sinônimo(s):
pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
Características
adjustable
manual
no. of channels 12
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P5212-300U
capacidade
30-300 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ideal for all 96-well applications, Propette LE™ Multi-Channel Pipettes are lightweight, rugged, and capable of standing up to the demands of everyday use in a busy laboratory environment.
ProPette™ LE 12 -Channel Pipette, 30 to 300µL
Características e benefícios
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (1.0µL-300µL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP5212300U | 4065270485472 |
MTCP5212300U-1EA | 4065271096691 |