Key Documents
MTCP412201
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
low-density polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduation: no
embalagem
pack of 500 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4122-01
Comprimento
144 mm
tamanho
5 mL
Descrição geral
Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk
Características e benefícios
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio