Documentos Principais
MTCP411114
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, sterile, pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
low-density polyethylene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4111-14
Comprimento
150 mm
tamanho
5 mL
Descrição geral
Transfer pipette, 5ml, large bulb, sterile, peel packs of 20, 500/cs
Características e benefícios
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio