MTCP411100
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Materiais
low-density polyethylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 250 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P4111-00
Comprimento
150 mm
tamanho
5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Transfer pipette, 5ml, large bulb, non-sterile, bulk pack, 250/pk
Características e benefícios
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)