Documentos Principais
MTCH680020
MTC Bio Halo Lightweight Single Channel Pipettor
capacity 2-20 μL
Sinônimo(s):
pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio H6800-20
capacidade
2-20 μL
Descrição geral
Halo Single Channel Pipettor, lightweight, 100-1000µL
Características e benefícios
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
Informações legais
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)