MTCH68001M
MTC™ Bio Halo™ Lightweight Single Channel Pipettor
capacity 100-1000 μL
Sinônimo(s):
pipette
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio H6800-1M
capacidade
100-1000 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Halo™ Single Channel Pipettor, lightweight, 5-50µL
Características e benefícios
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
Informações legais
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)