Key Documents
MTCF4087
MTC Bio BioFlask Fernbach Flask
capacity 5.0 L, styrene-butadiene bottom (baffled), cap, vented, sterile, pack of 4 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.15
Materiais
bottom (baffles)
styrene-butadiene bottom (baffled)
esterilidade
sterile
Características
cap vented
embalagem
pack of 4 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC Bio F4087
capacidade
5.0 L
Descrição geral
Flask, Fernbach, Styrene Butadiene,5.0L, baffled bottom w / vented screw cap, Sterile, Indiv wrapped, 4 / Styrene Butadiene, ..5.0 liter, baffled bottom w / vented screw cap, Sterile, Indiv wrapped, 4 / CS
Características e benefícios
  • Vented screw caps
  • Flat or baffled bottoms
  • Gamma sterile (SAL 10-6)
  • Pyrogen free and RNase/DNase free
  • Individually wrapped
Informações legais
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio