MTCC2625R
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 25 mL, conical bottom, sterile, pack of 200 ea (8 x foam racks 25 ea)
Sinônimo(s):
conical tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 200 ea (8 x foam racks 25 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2625-R
Parâmetros
12,000 × g speed (max)
capacidade
25 mL
diâmetro × C
27 mm × 78 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface