Documentos Principais
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Sinônimo(s):
gel processing box lid
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
polystyrene
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio B1300-8BK
C × L × A
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Descrição geral
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
Aplicação
Novex Mini Gels
Características e benefícios
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)