MTCB120015BK
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm), black
Sinônimo(s):
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black
polystyrene
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio B1200-15BK
C × L × P
4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm)
Aplicação
Características e benefícios
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)