MSST0059
SILu™Prot CST3, Cystatin C human
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
Sinônimo(s):
CST3, Cystatin C
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CST3(1471)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)