Documentos Principais
MSPS001
Sigma-Aldrich
SILuPep Glucagon
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
cor
off-white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
General Description
SILuPep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Informações legais
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3