MAS009
Albumin Quick Test Strips
Sufficient for 10 tests
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.)
entrada
urine
serum
plasma
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Rapid and Ultra-Sensitive: Achieve quick results with just 20 µL of the sample, enabling semi-quantitative measurements between 0-0.4 g/dL or 0-60 µM (undiluted) Albumin
- Quick Results: Complete sample treatment and the assay in under 15 minutes, saving you valuable time
- User-Friendly Design: Our convenient test strip design eliminates the requirement for a plate or cuvette reader, making the testing process simple and hassle-free
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)