MAK543
High Sensitivity Glucose Quantitation Kit
sufficient for 500 fluorometric tests
Sinônimo(s):
Glucose Detection Kit, High Sensitivity Glucose Assay Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116104
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Glucose, a monosaccharide, is the most important carbohydrate in biology. It is a source of energy and metabolic intermediate for cell growth. Glucose is one of the main products of photosynthesis and starts cellular respiration in both prokaryotes and eukaryotes. The Glucose Quantitation Assay Kit provides a quick and sensitive method for the measurement of glucose in various biological and food and beverage samples (such as serum, plasma, body fluid, food, growth medium, etc.).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)