Key Documents
M812-250
Sigma-Aldrich
Mouse Neural Stem Cell Basal Medium (250 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
forma
liquid
prazo de validade
1 yr
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Basal Medium without Growth Supplement
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1