M7186
Greiner FLUOTRAC™ 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, maximum volume 28 μL, non-sterile
Sinônimo(s):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 784077
volume máximo
28 μL
tamanho
384 wells
volume do poço
28 μL
volume de trabalho
25 μL
tipo de ligação
high binding surface