M266
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2C (NR2C) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-GluN2C, Anti-NMDAR2C, Anti-NR2C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
antigen 140 kDa (NR2C subunit)
antigen 180 kDa (NR2A and NR2B bands)
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:1000 using frozen sections
western blot: 1:1000 using 200 μg cell lysate
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... Grin2c(14813)
rat ... Grin2c(24411)
Categorias relacionadas
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?