M1320
Anti-MTA1 antibody, Mouse monoclonal
clone MTA1-213, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Metastasis-associated Gene 1, Anti-NuRD-70
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MTA1-213, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
75-80 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, canine, rat
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTA1(9112)
mouse ... Mta1(116870)
rat ... Mta1(64520)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)