Documentos Principais
M062100
Sigma-Aldrich
Amino-ON CPG
pore size 330 Å, 45-60 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
tamanho de poro
330 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)