Documentos Principais
M0560
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitochondrial p110 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 110 kDa
reatividade de espécies
human, monkey
técnica(s)
western blot: 2-10 μg/mL
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
recombinant full length human mitochondrial p110 protein
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2