Documentos Principais
M045030
Sigma-Aldrich
6-Tetrachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI, configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Sinônimo(s):
6-(4, 7, 2′, 7′-Tetrachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H54N3O10Cl4P
Peso molecular:
981.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
cor
white to off-white, powder
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
compatibilidade
configured for ABI
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(Cl)C=C(C(NCCCCCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=O)C(Cl)=C12)OC32C4=C(C=C(OC(C(C)(C)C)=O)C(Cl)=C4)OC5=CC(OC(C(C)(C)C)=O)=C(Cl)C=C53
InChI
1S/C46H54Cl4N3O10P/c1-25(2)53(26(3)4)64(59-19-15-16-51)58-18-14-12-11-13-17-52-40(54)27-20-32(49)37-38(39(27)50)46(63-41(37)55)28-21-30(47)35(61-42(56)44(5,6)7)23-33(28)60-34-24-36(31(48)22-29(34)46)62-43(57)45(8,9)10/h20-26H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,52,54)
chave InChI
RKVIHIDUTMZQEZ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jun Yu et al.
PloS one, 4(7), e6445-e6445 (2009-08-04)
Stringently controlled conditional expressing systems are crucial for the functional characterization of genes. Currently, screening of multiple clones to identify the tightly controlled ones is necessary but time-consuming. Here, we describe a system fusing Tet (tetracycline)-inducible elements, BAC (bacterial artificial