L6155
Latex beads, carboxylate-modified, streptavidin-labeled, blue
buffered aqueous suspension, 0.25 μm mean particle size
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
buffered aqueous suspension
Nível de qualidade
composição
Solids, 1.0%
tamanho médio de partícula
0.25 μm
Aplicação
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)