L5143
Levorphanol (+)-tartrate salt dihydrate
white, powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-3-Hydroxy-N-methylmorphinan (+)-tartrate salt dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@](CC1)(CCCC3)c4c(ccc(c4)O)C2)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O.O
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6.2H2O/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t14-,16+,17+;1-,2-;;/m01../s1
chave InChI
UMZNDVASJKIQCB-QLFXFZCRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?