L4794
Anti-Lysyl Oxidase antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Lysyl Oxidase Antibody, Lysyl Oxidase Antibody - Anti-Lysyl Oxidase antibody produced in rabbit, Anti-LOX, Anti-Protein lysine 6-oxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LOX
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LOX(4015)
mouse ... Lox(16948) , Lox(24914)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade