L3755
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
purified by trichloroacetic acid extraction
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (O26:B6)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
purificado por
trichloroacetic acid extraction
Impurezas
1-10% Protein (Lowry)
cor
white to yellow
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3