L2900
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
lead (Vikem vinyl coated)
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18307-00015
anel D.I.
56 mm
peso
681 g
Descrição geral
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)