K4639
Anti-Potassium Channel Kv1.7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-KCNA7, Anti-Voltage gated K+ channel KV1.7
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
não deve reagir com
human
técnica(s)
western blot: 1:200 using heart membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Kcna7(16495)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição