I9898
Anti-Interleukin-5 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL-5
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/test
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL5(3567)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)