I9783
Monoclonal Anti-Importin α3 antibody produced in rat
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Imp α
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~60 kDa
reatividade de espécies
mouse, hamster, bovine, canine, rat, human, monkey
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extract
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KPNA4(3840)
mouse ... Kpna4(16649)
rat ... Kpna4(361959)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)