I7034
Monoclonal Anti-Interleukin-4 antibody produced in mouse
clone 3007, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL-4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3007, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-15.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL4(3565)
Descrição geral
Anti-Interleukin-4 specifically recognizes human interleukin-4 (12-20 kDa). It does not react with mouse IL-4.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)