I1786
ID-8
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-1H-indol-6-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-n2c(C)c([N+]([O-])=O)c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-10-16(18(20)21)14-8-5-12(19)9-15(14)17(10)11-3-6-13(22-2)7-4-11/h3-9,19H,1-2H3
chave InChI
VVZNWYXIOADGSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)